Staurosporine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
328532500 328530010
ACRO328532500EA 359 EUR
ACRO328532500 ACRO328530010
Staurosporine 98%
Staurosporine
CAS No.: 62996-74-1
Formula: C₂₈H₂₆N₄O₃
Pto. de fusión: 270 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18252446
Núm. CAS: 62996-74-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow to light beige Powder
HPLC =97.5 %