1-Boc-3-piperidona 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: N-BOC-3-piperidone, 1-Boc-3-Piperidinone
397000050 397000250 397001000
ACRO397000050EA 98.2 EUR
ACRO397000050 ACRO397000250 ACRO397001000
1-Boc-3-piperidona 97%
1-Boc-3-piperidona
Formula: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199.25 g/mol
Pto. de fusión: 37…39 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631193
Núm. CAS: 98977-36-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to orange Solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %