3-(Boc-amino)propylbromide 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
397010010 397010050
ACRO397010010EA 182 EUR
ACRO397010010 ACRO397010050
3-(Boc-amino)propylbromide 95%
3-(Boc-amino)propylbromide
Appearance: White Low melting solid
Formula: C8H16BrNO2
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02683429
Núm. CAS: 83948-53-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %