tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
397050010 397050100
ACRO397050010EA 65.3 EUR
ACRO397050010 ACRO397050100
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Appearance: White to light brown Low melting solid
Formula: C₉H₁₅NO₃
Pto. de fusión: 34…38 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01631194
Núm. CAS: 101385-93-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %