1.0 M in water
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Potasio fosfato disódico
397080010 397080025
ACRO397080010EA 74.2 EUR
ACRO397080010 ACRO397080025
1.0 M in water
di-Potasio hidrogenofosfato
Formula: K₂HPO₄
MW: 174.18 g/mol
Pto. de fusión: 340
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011383
Núm. CAS: 7758-11-4
Índice Merck: 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HClO4 1.0 M Exact strength on the certificate of analysis