2,5-Dibromotiazol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
397100010 397100050
ACRO397100010EA 43.6 EUR
ACRO397100010 ACRO397100050
2,5-Dibromotiazol 97%
2,5-Dibromotiazol
Formula: C₃HBr₂NS
Pto. de fusión: 45…49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016891
Núm. CAS: 4175-78-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 50 °C
GC ≥96.0 %