Cloruro de 4-(trifluorometil)bencenosulfonilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
397760010 397760050
ACRO397760010EA 32.4 EUR
ACRO397760010 ACRO397760050
Cloruro de 4-(trifluorometil)bencenosulfonilo 98%
Cloruro de 4-(trifluorometil)bencenosulfonilo
Formula: C₇H₄ClF₃O₂S
Pto. Ebullición: 118…120 °C (18 mmHg)
Pto. de fusión: 30…34 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042422
Núm. CAS: 2991-42-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %