Ácido 2-cloroisonicotinico 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-4-pyridinecarboxylic acid, 2-Chloropyridine-4-carboxylic acid
397790050 397790250
ACRO397790050EA 60.6 EUR
ACRO397790050 ACRO397790250
Ácido 2-cloroisonicotinico 97%
Ácido 2-cloroisonicotinico
Formula: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Pto. de fusión: 223 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191402
Núm. CAS: 6313-54-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %