2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
397850010 397850050
ACRO397850010EA 72.6 EUR
ACRO397850010 ACRO397850050
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formula: C₅H₂ClF₃N₂
MW: 182,5310 g/mol
Pto. Ebullición: 60 °C (10 mmHg)
Densidad: 1,513 g/cm³
Pto. de inflamación: 49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00115111
Núm. CAS: 33034-67-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %