3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
397860010 397860050
ACRO397860010EA 59.5 EUR
ACRO397860010 ACRO397860050
3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoic acid 97%
3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoic acid
Appearance: White Crystalline powder
Formula: C₄H₂F₆O₂
Pto. de fusión: 50…53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00464165
Núm. CAS: 564-10-3
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %