4-terc-Butilbencilamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: p-tert-Butylbenzylamine
391010010 391010050
ACRO391010010EA 36.7 EUR
ACRO391010010 ACRO391010050
4-terc-Butilbencilamina 97%
4-terc-Butilbencilamina
Formula: C₁₁H₁₇N
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040754
Núm. CAS: 39895-55-1
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %