1,1-Diphenylethylene oxide
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
391030010 391030050
ACRO391030010EA 66.5 EUR
ACRO391030010 ACRO391030050
1,1-Diphenylethylene oxide
1,1-Diphenylethylene oxide
Appearance: White Crystalline powder or crystals
Formula: C₁₄H₁₂O
Pto. de fusión: 54…56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040725
Núm. CAS: 882-59-7
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 57 °C
NMR ≥96.0 %