4-(Chloromethyl)benzonitrile 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
391150100 391150500
ACRO391150100EA 62.5 EUR
ACRO391150100 ACRO391150500
4-(Chloromethyl)benzonitrile 98%
4-(Chloromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₆ClN
Pto. de fusión: 77…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019761
Núm. CAS: 874-86-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 80 °C
GC ≥97.5 %