5-Cyano-2-thiopheneboronic acid 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (5-Cyanothiophen-2-yl)boronic acid, 5-Cyanothiophene-2-boronic acid
391270010 391270050
ACRO391270010EA 87.3 EUR
ACRO391270010 ACRO391270050
5-Cyano-2-thiopheneboronic acid 98%
5-Cyano-2-thiopheneboronic acid
Formula: C₅H₄BNO₂S
MW: 152,97 g/mol
Pto. de fusión: 175…180 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02094029
Núm. CAS: 305832-67-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %