4-Iodopiridina 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
391290010
391290050
ACRO391290010EA
50.4
EUR
ACRO391290010
ACRO391290050
4-Iodopiridina 96%
4-Iodopiridina
Formula:
C₅H₄IN Pto. de fusión: 92…96 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD02093937 Núm. CAS: 15854-87-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light brown to dark green-brown Crystals or powder (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥95 % |