3,4-Dihydroquinolin-2(1H)-one 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
398010010 398010100
ACRO398010010EA 48.7 EUR
ACRO398010010 ACRO398010100
3,4-Dihydroquinolin-2(1H)-one 98%
3,4-Dihydroquinolin-2(1H)-one
Appearance: Off-white Crystalline powder
Formula: C9H9NO
MW: 147,18 g/mol
Pto. de fusión: 165…167 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016722
Núm. CAS: 553-03-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 168 °C
HPLC ≥97.5 %