(1S,4S)-2-Boc-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
398040010
398040050
ACRO398040010EA
208
EUR
ACRO398040010
ACRO398040050
(1S,4S)-2-Boc-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane 95%
(1S,4S)-2-Boc-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane
Appearance: White to light beige Powder
Formula:
C₁₀H₁₈N₂O₂ Pto. de fusión: 74…76 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01569250 Núm. CAS: 113451-59-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 73 to 77 °C |
GC | ≥94 % |
Specific optical rotation | -41° to -47° (20 °C, 589 nm) (C=1, chloroform) |