3-Ethynylpyridine 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Pyridylacetylene
398070010 398070050
ACRO398070010EA 81.9 EUR
ACRO398070010 ACRO398070050
3-Ethynylpyridine 96%
3-Ethynylpyridine
Appearance: Colorless to brown Low melting solid
Formula: C₇H₅N
MW: 103,12 g/mol
Pto. Ebullición: 83…84 °C (30 mmHg)
Pto. de fusión: 39…40 °C
Pto. de inflamación: 56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02177459
Núm. CAS: 2510-23-8
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to brown Low melting solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %