2-Cloro-5-formilpiridina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Chloronicotinaldehyde, 2-Chloropyridine-5-carboxaldehyde, 6-Chloropyridine-3-carboxaldehyde
398100010 398100050
ACRO398100010EA 69.9 EUR
ACRO398100010 ACRO398100050
2-Cloro-5-formilpiridina 97%
2-Cloro-5-formilpiridina
Formula: C₆H₄ClNO
MW: 141.56 g/mol
Pto. de fusión: 77…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095223
Núm. CAS: 23100-12-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 82 °C
GC ≥96.0 %