2-Bromopirimidina 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
403230010 403230050
ACRO403230010EA 33.2 EUR
ACRO403230010 ACRO403230050
2-Bromopirimidina 97+%
2-Bromopirimidina
Formula: C₄H₃BrN₂
Pto. Ebullición: 62…64 °C (1,5 mmHg)
Pto. de fusión: 55…56 °C
Densidad: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014601
Núm. CAS: 4595-60-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 59 °C
HPLC ≥97.0 %
Specific optical rotation -11° to -16° (20 °C, 589 nm) (c=4, MeOH)