(5-Bromopentil)benceno 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-5-phenylpentane
384740010 384740050
ACRO384740010EA 93.2 EUR
ACRO384740010 ACRO384740050
(5-Bromopentil)benceno 98%
(5-Bromopentil)benceno
Formula: C₁₁H₁₅Br
MW: 227,14 g/mol
Pto. Ebullición: 148 °C (18 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01075177
Núm. CAS: 14469-83-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5340 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %