1-Isopropilpiperazina 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
384810010 384810050
ACRO384810010EA 36.1 EUR
ACRO384810010 ACRO384810050
1-Isopropilpiperazina 98+%
1-Isopropilpiperazina
Formula: C₇H₁₆N₂
MW: 128.22 g/mol
Pto. de inflamación: 54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167971
Núm. CAS: 4318-42-7
UN: 2733
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %