4-Methylpiperazine-1-ethanol 98%

Proveedor: Thermo Scientific
Atención

Sinónimos: 1-(2-Hydroxyethyl)-4-methylpiperazine

384830010 384830050 384832500
ACRO384830010EA 96.3 EUR
ACRO384830010 ACRO384830050 ACRO384832500
4-Methylpiperazine-1-ethanol 98%
4-Methylpiperazine-1-ethanol

Appearance: Light yellow Low melting solid

Formula: C₇H₁₆N₂O
MW: 144,22 g/mol
Pto. Ebullición: 54…55 °C (,5mbar)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840691
Núm. CAS: 5464-12-0

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR