2-(Methylthio)ethylamine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(Methylthio)ethanamine
391360010 391360050
ACRO391360010EA 76.5 EUR
ACRO391360010 ACRO391360050
2-(Methylthio)ethylamine 97%
2-(Methylthio)ethylamine
Formula: C₃H₉NS
MW: 91.18 g/mol
Pto. de inflamación: 36 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014825
Núm. CAS: 18542-42-2
UN: 2734
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %