3-Quinolinol 97+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Hydroxyquinoline
391370010 391372500
ACRO391370010EA 485 EUR
ACRO391370010 ACRO391372500
3-Quinolinol 97+%
3-Quinolinol
Formula: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Pto. de fusión: 198…202 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00169018
Núm. CAS: 580-18-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 198 to 202 °C
HPLC ≥97.0 %