1-Cloroisoquinolina 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
391380010 391380050
ACRO391380010EA 49.3 EUR
ACRO391380010 ACRO391380050
1-Cloroisoquinolina 97+%
1-Cloroisoquinolina
Formula: C₉H₆ClN
MW: 163.61 g/mol
Pto. de fusión: 31…36 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024134
Núm. CAS: 19493-44-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystals and/or chunks or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.0 %