4-Aminobencilamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
391450050 391450250 391451000
ACRO391450050EA 56.3 EUR
ACRO391450050 ACRO391450250 ACRO391451000
4-Aminobencilamina 98%
4-Aminobencilamina
Formula: C₇H₁₀N₂
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075513
Núm. CAS: 4403-71-8
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to light brown Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6080 to 1.6120 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %