Sodium-4-hydroxybenzoate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
391520250 391521000
ACRO391520250EA 118 EUR
ACRO391520250 ACRO391521000
Sodium-4-hydroxybenzoate 98%
Sodium-4-hydroxybenzoate
Appearance: White to light beige Crystalline powder
Formula: C₇H₆O₃
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016530
Núm. CAS: 114-63-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %