Cloruro de (trifenilfosfina)oro (I) 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
391610010 391610050 391612500
ACRO391610010EA 324 EUR
ACRO391610010 ACRO391610050 ACRO391612500
Cloruro de (trifenilfosfina)oro (I) 99%
Cloruro de (trifenilfosfina)oro (I)
Formula: C₁₈H₁₅AuClP
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009588
Núm. CAS: 14243-64-2
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.5 % (ex Au)