1-(Bromometil)-4-clorobenceno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: alpha-Bromo-4-chlorotoluene, 1-(Bromomethyl)-4-chlorobenzene, 4-Chlorobenzyl bromide
391710050 391710250 391711000
ACRO391710050EA 58.2 EUR
ACRO391710050 ACRO391710250 ACRO391711000
1-(Bromometil)-4-clorobenceno 98%
1-(Bromometil)-4-clorobenceno
Formula: C₇H₆BrCl
Pto. Ebullición: 118…123 °C (19 mmHg)
Pto. de fusión: 46…50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040714
Núm. CAS: 622-95-7
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 51 °C
GC ≥97.5 %