Cloruro de hidrógeno ∼0.5 M in methanol
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
391741000 391748000
ACRO391741000EA 36.7 EUR
ACRO391741000 ACRO391748000
Cloruro de hidrógeno ∼0.5 M in methanol
Cloruro de hidrógeno
Formula: HCl
Pto. de fusión: -30 °C
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
UN: 3286
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 0.4 to 0.6 M