2-Iodobenzonitrilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
391800010 391800050 391800250
ACRO391800010EA 32.3 EUR
ACRO391800010 ACRO391800050 ACRO391800250
2-Iodobenzonitrilo 99%
2-Iodobenzonitrilo
Formula: C₇H₄IN
Pto. de fusión: 54 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00079761
Núm. CAS: 4387-36-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥98.5 %