3-Hidroxitiofenol 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
398510010 398510050
ACRO398510010EA 36.7 EUR
ACRO398510010 ACRO398510050
3-Hidroxitiofenol 96%
3-Hidroxitiofenol
Formula: C₆H₆OS
Pto. Ebullición: 135 °C (35 mmHg)
Pto. de fusión: 16,5 °C
Densidad: 1,63 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01317829
Núm. CAS: 40248-84-8
UN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %