3,5-Di-tert-butylsalicylic acid 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
386860050 386860250
ACRO386860050EA 31.4 EUR
ACRO386860050 ACRO386860250
3,5-Di-tert-butylsalicylic acid 99%
3,5-Di-tert-butylsalicylic acid
Appearance: Off-white to beige Powder
Formula: C₁₅H₂₂O₃
MW: 250,34 g/mol
Pto. de fusión: 158…162 °C
Pto. de inflamación: 179 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059058
Núm. CAS: 19715-19-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 165 °C
HPLC ≥98.5 %