2-Octin-1-ol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
387030050
387030250
ACRO387030050EA
53.4
EUR
ACRO387030050
ACRO387030250
2-Octin-1-ol 98%
2-Octin-1-ol
Formula:
C₈H₁₄O Pto. Ebullición: 76…78 °C (2 mmHg) Pto. de inflamación: 91 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039542 Núm. CAS: 20739-58-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |