3-Isocyanatopropyltriethoxysilane 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
391900250
391901000
ACRO391900250EA
58.2
EUR
ACRO391900250
ACRO391901000
3-Isocyanatopropyltriethoxysilane 95%
3-Isocyanatopropyltriethoxysilane
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formula:
C₁₀H₂₁NO₄Si Pto. Ebullición: 130 °C (20 mmHg) Densidad: 0,99 g/cm³ Pto. de inflamación: 77 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051459 Núm. CAS: 24801-88-5 UN: 2927 ADR: 6.1,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4190 to 1.4240 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |