Biphenyl-4-sulphonyl chloride 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Biphenyl-4-sulphonyl Chloride
391960050 391960250
ACRO391960050EA 65.2 EUR
ACRO391960050 ACRO391960250
Biphenyl-4-sulphonyl chloride 97%
Biphenyl-4-sulphonyl chloride
Formula: C₁₂H₉ClO₂S
MW: 252,72 g/mol
Pto. de fusión: 114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078658
Núm. CAS: 1623-93-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 116 °C
HPLC ≥96.0 %