Diethoxymethylsilane 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Diethoxy(methyl)silane
392260050 392260250 392261000 392260000
ACRO392260050EA 47.2 EUR
ACRO392260050 ACRO392260250 ACRO392261000 392260000.
Diethoxymethylsilane 97%
Diethoxymethylsilane
Formula: C₅H₁₄O₂Si
MW: 134,25 g/mol
Pto. de inflamación: 10 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00026749
Núm. CAS: 2031-62-1
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3740 to 1.3760 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %