5-Bromo-2-nitropiridina 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
398640010 398640050
ACRO398640010EA 27.9 EUR
ACRO398640010 ACRO398640050
5-Bromo-2-nitropiridina 99%
5-Bromo-2-nitropiridina
Formula: C₅H₃BrN₂O₂
MW: 203 g/mol
Pto. de fusión: 148…150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00160411
Núm. CAS: 39856-50-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 152 °C
HPLC ≥98.5 %