2-Bromo-6-formilpiridina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
387420010
387420050
ACRO387420010EA
44.2
EUR
ACRO387420010
ACRO387420050
2-Bromo-6-formilpiridina 97%
2-Bromo-6-formilpiridina
Formula:
C₆H₄BrNO Pto. de fusión: 79…82 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD02683546 Núm. CAS: 34160-40-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to beige to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 81 to 84 °C |
GC | ≥96.0 % |