Potassium vinyltrifluoroborate 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
387700010
387700050
ACRO387700010EA
52.2
EUR
ACRO387700010
ACRO387700050
Potassium vinyltrifluoroborate 95%
Potassium vinyltrifluoroborate
Formula:
C₂H₃BF₃K Pto. de fusión: 240…242 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02093335 Núm. CAS: 13682-77-4 UN: 3261 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥94 % |