Propionyl bromide 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
392360050 392360250 392361000
ACRO392360050EA 42.6 EUR
ACRO392360050 ACRO392360250 ACRO392361000
Propionyl bromide 95%
Propionyl bromide
Appearance: Colorless to yellow Liquid
Formula: C₃H₅BrO
MW: 136,98 g/mol
Pto. Ebullición: 104 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,52 g/cm³
Pto. de inflamación: 52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000116
Núm. CAS: 598-22-1
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4525 to 1.4575 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %