Metoxitrimetilsilano 96+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Trimethyl(methoxy)silane
392470250 392471000 392472500
ACRO392470250EA 73.7 EUR
ACRO392470250 ACRO392471000 ACRO392472500
Metoxitrimetilsilano 96+%
Metoxitrimetilsilano
Formula: C₄H₁₂OSi
MW: 104,22 g/mol
Pto. Ebullición: 49…51 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,756 g/cm³
Pto. de inflamación: –11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008344
Núm. CAS: 1825-61-2
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3660 to 1.3680 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %