α-Bromo-m-iodotolueno 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
392530010 392530050 392530250
ACRO392530010EA 51.1 EUR
ACRO392530010 ACRO392530050 ACRO392530250
α-Bromo-m-iodotolueno 97%
α-Bromo-m-iodotolueno
Formula: C₇H₆BrI
Pto. de fusión: 47…50 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019016
Núm. CAS: 49617-83-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to red to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 50 °C
GC ≥96.0 %