Ethyl-2-chloro-2-(hydroxyimino)acetate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
398740050 398740250
ACRO398740050EA 119 EUR
ACRO398740050 ACRO398740250
Ethyl-2-chloro-2-(hydroxyimino)acetate 97%
Ethyl-2-chloro-2-(hydroxyimino)acetate
Appearance: White to yellow Crystalline powder
Formula: C₄H₆ClNO₃
Pto. de fusión: 70…76 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010209
Núm. CAS: 14337-43-0
UN: 3335
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 75 °C
Titration Argentometric ≥96.0 %