Ácido 5-fluoro-2-nitrobenzoico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
398870010 398870050
ACRO398870010EA 29.1 EUR
ACRO398870010 ACRO398870050
Ácido 5-fluoro-2-nitrobenzoico 98%
Ácido 5-fluoro-2-nitrobenzoico
Formula: C₇H₄FNO₄
Pto. de fusión: 138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00055635
Núm. CAS: 320-98-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 134 °C
HPLC ≥97.5 %