3-Ethynyltoluene 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
392660010 392660050
ACRO392660010EA 46.3 EUR
ACRO392660010 ACRO392660050
3-Ethynyltoluene 97%
3-Ethynyltoluene
Formula: C₉H₈
Pto. de inflamación: 25 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318174
Núm. CAS: 766-82-5
UN: 3295
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %