4-Pentin-2-ol 97+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Pentin-4-ol
392670010 392670050 392670250
ACRO392670010EA 25.4 EUR
ACRO392670010 ACRO392670050 ACRO392670250
4-Pentin-2-ol 97+%
4-Pentin-2-ol
Formula: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Pto. Ebullición: 126 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,896 g/cm³
Pto. de inflamación: 37 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004555
Núm. CAS: 2117-11-5
UN: 1986
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %