(±)-1-Fenilprop-2-in-1-ol 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (±)-3-Fenilprop-1-in-2-ol
392760010 392760050 392760250
ACRO392760010EA 46.2 EUR
ACRO392760010 ACRO392760050 ACRO392760250
(±)-1-Fenilprop-2-in-1-ol 98+%
(±)-1-Fenilprop-2-in-1-ol
Formula: C₉H₈O
MW: 132.16 g/mol
Pto. de fusión: 22 °C
Pto. de inflamación: 99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00021860
Núm. CAS: 4187-87-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %