2-Amino-5-metiltiazol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Metiltiazol-2-ilamina
392790050 392790250 392791000
ACRO392790050EA 27.6 EUR
ACRO392790050 ACRO392790250 ACRO392791000
2-Amino-5-metiltiazol 98%
2-Amino-5-metiltiazol
Formula: C₄H₆N₂S
MW: 114.17 g/mol
Pto. Ebullición: 222
Pto. de fusión: 93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078317
Núm. CAS: 7305-71-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %